アッセイ
99%
フォーム
liquid
テクニック
GC/MS: suitable
不純物
≤0.10% (water)
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O(CC(C(O)C(C)C)(C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O3/c1-8(2)10(13)12(5,6)7-15-11(14)9(3)4/h8-10,13H,7H2,1-6H3
InChI Key
DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールモノイソブチラート(TMPD-MIB、テキサノール)は、揮発性有機化合物(VOC)であり、ペンキや印刷用インクに含まれる重要な化合物です。ラテックス膜の調製において最低造膜温度(MFFT)を低下させるための合体剤として利用されます。ポリプロピレン包装食品サンプル中での検出が、キャピラリーガスクロマトグラフィー・質量分析(HRGC-MS)により報告されています。テキサノール中の多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の分散に影響を及ぼすさまざまな分散剤の性能が研究されています。
アプリケーション
2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールモノイソブチラート(テキサノール)は、電解放出ディスプレー(FED)で用いられるカーボンナノチューブ(CNT)ペーストの調製において使用される可能性があります。
法的情報
製造:Eastman Chemical社。販売:Aldrich Chemical社。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538221-1L:
538221-4L:
538221-20L:
538221-18L:
538221-VAR:
538221-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Film formation from monodisperse acrylic latices: 5. Drying and ageing in coalescing agent containing latex films.
Journal of Colloid and Interface Science, 288(1), 75-82 (2005)
Milling and dispersion of multi-walled carbon nanotubes in texanol.
Applied Surface Science, 254(11), 3412-3419 (2008)
Asthma and the indoor environment: the significance of emission of formaldehyde and volatile organic compounds from newly painted indoor surfaces.
International Biodeterioration & Biodegradation, 69(2), 115-124 (1996)
Occurrence of 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate (Texanol?) in foods packed in polystyrene and polypropylene cups.
Food Additives and Contaminants, 26(4), 563-567 (2009)