Merck
541508
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5,5-ジメチル-1,3,2-ジオキサホスホリナントリ 2-オキシド
95%
別名:
2,2-Dimethyltrimethylene phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10ClO3P
CAS番号:
分子量:
184.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)COP(Cl)(=O)OC1
InChI
1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
VZMUCIBBVMLEKC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-クロロ-5,5-ジメチル-1,3,2-ジオキサホスフォリナン 2-オキシドは 5,5-ジメチル-2-オキソ-2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスフィナ(DMOCP)とも呼ばれています。 この化合物はオキシ塩化リン(ドライトルエン中)を2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオールとトリエチルアミンと接触されることによって調製します。
アプリケーション
2-クロロ-5,5-ジメチル-1,3,2-ジオキサホスフォリナン 2-オキシドは、5,5-ジメチル-2-オキシド-[1,3,2]-ジオキサホスフォリナン-2-イル-アミノカルボン酸と環状ジグアノシン一リン酸(c-di-GMP)の合成で使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
541508-BULK:
541508-25G:
541508-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and antimicrobial activity of 5, 5'-dimethyl-2-oxido-[1, 3, 2]-dioxaphos-phorinane-2-yl-amino carboxylates.
Babu BH, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 19(3), 256-260 (2008)
Jiří Fukal et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(47), 31830-31841 (2017-11-25)
A benchmark for structural interpretation of the
Barbara L Gaffney et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, Chapter 14, Unit 14-Unit 14 (2012-03-08)
The bacterial signaling molecule, cyclic diguanosine monophosphate (c-di-GMP), plays a key role in controlling biofilm formation and pathogenic virulence, among many other functions. It has widespread consequences for human health, and current research is actively exploring its molecular mechanisms. The