アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
139-143 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazide
phenyl
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
InChI Key
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
566802-5G:
566802-BULK:
566802-VAR:
566802-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)