Merck
568228
Sigma-Aldrich
1-メトキシ-2-メチル-2-プロパノール
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.4044 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
冷蔵保管
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.0 °F - closed cup
引火点(℃)
27.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
568228-100ML:
568228-BULK:
568228-VAR:
568228-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)