Merck
577987
Sigma-Aldrich
モリブデン
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
別名:
Molybdenum element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
nanopowder
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
不純物
5% Tungsten
粒径
<100 nm (TEM)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577987-BULK:
577987-VAR:
577987-5G:4548173944425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Measurement of mobility in dual-gated MoS₂ transistors.
Michael S Fuhrer et al.
Nature nanotechnology, 8(3), 146-147 (2013-03-06)
Phillip Ringel et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14657-14671 (2013-03-30)
Nitrate reductase (NR) is a complex molybdenum cofactor (Moco)-dependent homodimeric metalloenzyme that is vitally important for autotrophic organism as it catalyzes the first and rate-limiting step of nitrate assimilation. Beside Moco, eukaryotic NR also binds FAD and heme as additional
Nuclear nonproliferation. Iranian 'medical' reactor stokes search for alternatives.
Richard Stone
Science (New York, N.Y.), 340(6139), 1392-1392 (2013-06-22)
Elena Vigonsky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5440-5445 (2013-03-21)
In all kingdoms of life, ATP Binding Cassette (ABC) transporters participate in many physiological and pathological processes. Despite the diversity of their functions, they have been considered to operate by a largely conserved mechanism. One deviant is the vitamin B12
Copper ameliorates fluoride toxicity in fluoride and molybdenum fed rabbits.
Arjun L Khandare et al.
Biomedical and environmental sciences : BES, 26(4), 311-313 (2013-03-29)