Merck
593192
Sigma-Aldrich
Cu-TMEDA触媒
別名:
ジ-μ-ヒドロキソ-ビス[(N,N,N'.N'-テトラメチルエチレンジアミン)銅(II)]クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H34Cl2Cu2N4O2
CAS番号:
分子量:
464.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
品質水準
mp
131-132 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
InChI Key
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 不斉共役付加反応
  • ピラゾリジノンベース双極子の末端アルキンへの1,3-双極子環付加(プレ触媒)
  • イミダゾールの酸化的N-アリール化
  • 酸化的カップリング共重合
  • 逐次リン‐炭素結合形成オキシ官能化反応
  • アミド類のベンジル化とアリール化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
593192-25G:
593192-BULK:
593192-VAR:
593192-5G:4548173939995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)