Merck
61725
Sigma-Aldrich
ラウリン酸ビニル
≥99.0% (GC)
別名:
Dodecanoic acid vinyl ester, Vinyl dodecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOCH=CH2
CAS番号:
分子量:
226.36
Beilstein:
1778369
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.441
bp
254 °C/1013 hPa (lit.)
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
InChI Key
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラウリン酸ビニルは、リゾホスファチジルコリン(LPC)を形成する触媒としてCandida antarcticaリパーゼBの存在下でL-αグリセロホスホリルコリン(GPC)のエステル交換中にアシルドナーとして機能します。
アプリケーション
ラウリン酸ビニルは、以下を合成するために使用できます。
  • 有機溶媒中のスクロースからのスクロースラウレートエステル
  • ポリ(ビニルラウレート)(PVL)ラテックス
  • ガスセンサーとして使用できる多孔質導電性「ソフト」ポリマーフォーム
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F
引火点(℃)
125 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
61725-BULK:
61725-250ML:
61725-1L:
61725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lysophosphatidylcholine synthesis with Candida antarctica lipase B (Novozym 435)
Virto C and Adlercreutz P
Enzyme and Microbial Technology, 26(08), 630-635 (2000)
"Conducting Nanocomposite Polymer Foams from Ice-Crystal-Templated Assembly of Mixtures of Colloids"
Colard.L.AC, et al.
Advanced Mat., 21(28), 2894-2898 (2009)
Xuan Li et al.
Journal of colloid and interface science, 556, 616-627 (2019-09-09)
The development of functional and nutritional surfactants for the food industry remains a subject of great interest. Herein, therefore, we report on the design and synthesis of novel trisaccharide (raffinose) monoester-based surfactants in the expectation that they would display functional
"Synthesis of sucrose laurate using a new alkaline protease"
Pedersen RN, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(06), 667- 673 (2003)
Mario Cruciani et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(12), 3169-3180 (2014-07-31)
The efficacy of abacavir/lamivudine has been reported to be inferior to tenofovir/emtricitabine. Several randomized clinical trials (RCTs) investigated the effectiveness and safety of abacavir/lamivudine and tenofovir/emtricitabine combined antiretroviral treatment (cART) and we have reviewed the available evidence. Systematic review and