Merck
652717
Sigma-Aldrich
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene)
別名:
Poly(bis(carboxylatophenoxy)phosphazene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C14H10NO6P)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
詳細
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene) is a poly carboxylate that forms ionotropic hydrogel in the presence of metal cations.
アプリケーション
Poly(bis(4-carboxyphenoxy)phosphazene) may be used in preparing cell scaffolds, drug delivery, metal-sorbents and as substrates for microfluids.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
652717-VAR:
652717-BULK:
652717-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shaped films of ionotropic hydrogels fabricated using templates of patterned paper.
Bracher PJ, et al.
Advanced Mat., 21(4), 445-450 (2009)
Shaped films of ionotropic hydrogels fabricated using templates of patterned paper.
Bracher P J, et al.
Advanced Materials, 21(4), 445-450 (2009)
Fabrication and manipulation of ionotropic hydrogels cross-linked by paramagnetic ions.
Winkleman A, et al.
Chemistry of Materials, 19(6), 1362-1368 (2007)