Merck
653675
Sigma-Aldrich
3,4-ジメトキシフェネチルブロミド
97%
別名:
2-メトキシ-4-(2-ブロモエチル)アニソール, 3,4-ジメトキシ-1-(2-ブロモエチル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H3(OCH3)CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
245.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
130-131 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccc(CCBr)cc1OC
InChI
1S/C10H13BrO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
LTAGXVMHLFYRNK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>229.8 °F
引火点(℃)
> 109.9 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653675-BULK:
653675-VAR:
653675-1G:
653675-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here