Merck
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO4
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥90%
90% (T)
品質水準
アッセイ
≥90%
90% (T)
フォーム
liquid
不純物
≤2.0% water
屈折率
n20/D 1.482
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
InChI Key
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
670391--BULK:
670391-5G:
670391-50G:
670391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)