グレード
deposition grade
品質水準
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
150 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
≥99.99% (as metals)
形状
liquid
自己発火温度
>760 °F
expl. lim.
11.9 %
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
679208-VAR:
679208-BULK:
679208-50G:
資料
ゾルーゲル法への利用に最適化された成膜グレードのシラン化合物製品をご紹介します。
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
シリコン系材料のゾルゲル法による合成について解説していただきました。