Merck
682675
Sigma-Aldrich
2-イソブチリルシクロヘキサノン
96%
別名:
2-(2-メチル-1-オキソプロピル)シクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O2
CAS番号:
分子量:
168.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.5006
密度
1.0076 g/mL at 25 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
682675-VAR:
682675-1G:
682675-BULK:
682675-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiyu Jia et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(42), 11298-11301 (2014-09-10)
The α-arylation of carbonyl compounds is generally accomplished under basic conditions, both under metal catalysis and via aryl transfer from the diaryl λ(3)-iodanes. Here, we describe an alternative metal-free α-arylation using ArI(O2CCF3)2 as the source of a 2-iodoaryl group. The
Yoshihide Usami et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-16)
Alkylamino coupling reactions at the C4 positions of 4-halo-1H-1-tritylpyrazoles were investigated using palladium or copper catalysts. The Pd(dba)2 catalyzed C-N coupling reaction of aryl- or alkylamines, lacking a β-hydrogen atom, proceeded smoothly using tBuDavePhos as a ligand. As a substrate
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.