Merck
685046
Sigma-Aldrich
(1,5-シクロオクタジエン)(ヘキサフルオロアセチルアセトナト)イリジウム(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ir(C8H12)(C5HF6O2)
CAS番号:
分子量:
507.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
crystals
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
101-110 °C
SMILES記法
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChI Key
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 芳香族類、含窒素複素環、アニリン、その他化合物の重水素化の触媒
重水素標識に便利な触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685046-250MG:
685046-1G:
685046-VAR:
685046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Garman, R.N. et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48, 75-75 (2005)