Merck
687847
Sigma-Aldrich
キノキサリン N-オキシド
97%
別名:
1-オキシドキノキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
121-125 °C
SMILES記法
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChI Key
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Pd触媒直接アリール化反応でのカップリング相手です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687847-VAR:
687847-1G:
687847-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)