Merck
696471
Sigma-Aldrich
4-オキソ-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
別名:
4-オキソ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-15N-1-オキシル, TEMPONE-1-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1615NO2
分子量:
171.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
分子量
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI Key
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
696471-BULK:
696471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)