Merck
699357
Sigma-Aldrich
4-(クロロアセチル)モルホリン
97%
別名:
2-クロロ-1-(4-モルホリニル)エタノン, 2-クロロ-1-モルホリノエタノン, 2-モルホリノ-2-オキソエチル クロリド, 4-モルホリニルカルボニルメチル クロリド, N-(クロロアセチル)モルホリン, クロロ酢酸 モルホリド, クロロ酢酸 モルホリン アミド, モルホリン クロロアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10ClNO2
CAS番号:
分子量:
163.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512
mp
26-30 °C
密度
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
InChI Key
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
699357-BULK:
699357-25G:
699357-VAR:
699357-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)