Merck
704679
Sigma-Aldrich
トリブロモ酢酸エチル
97%
別名:
Ethyl 2,2,2-tribromoacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5Br3O2
CAS番号:
分子量:
324.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.540
密度
2.201 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
704679-5G:
704679-1G:
704679-VAR:
704679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)