Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-カルボキシフェニルボロン酸 二水和物
別名:
2-(ジヒドロキシボリル)安息香酸, 2-ボロノ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
201.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
InChI Key
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704784-VAR:
704784-BULK:
704784-1G:
704784-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)