Merck
705462
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Br2N
CAS番号:
分子量:
236.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
56-60 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI Key
SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
705462-VAR:
705462-5G:
705462-BULK:
705462-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)