アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
組成
carbon, 42.9-44.7%
nitrogen, 3.4-3.9%
SMILES記法
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
InChI Key
BQLUYAHMYOLHBX-XAWYEFCRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728314-1G:
728314-BULK:
728314-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック