詳細
surface tension 30 - 50 dyn/cm
フォーム
nanoparticle
濃度
30-35 wt. % in triethylene glycol monoethyl ether
屈折率
n20/D 1.333
粒径
≤50 nm
粘度
10-18 cP
密度
1.45 g/mL±0.05 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Curing Temperature: Above 400 °C
Recommended substrates: ITO, Glass, Etc.
Recommended washing solvent: Polar Solvents: Ethyl Alcohol, IPA etc.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
736481-VAR:
736481-25G:4548173952437
736481-100G:4548173952420
736481-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
各種印刷法に対応した溶液処理可能なグラフェン導電性インク製品についてご紹介します。グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなどの製品を多数販売しております。