Merck
739782
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
95%
別名:
Tributyl-(5-methylpyridin-2-yl)stannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33NSn
CAS番号:
分子量:
382.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514
密度
1.106 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(C)cn1
InChI
1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-4-7-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3,5H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MVOHAZAWWAXIDR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Used in Stille cross coupling reactions.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739782-VAR:
739782-250MG:4548173339283
739782-1G:4548173339276
739782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)