Merck
753149
Sigma-Aldrich
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD2
98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44O2
CAS番号:
分子量:
412.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
詳細
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD2(3-epi-25OHD2)は、ビタミンD2の代謝物です。これは、C-3位のみが異なる25-ヒドロキシビタミンD2のエピマーです。
アプリケーション
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD2は、特定の生体サンプルを用いて正確にデータを解釈するための分析標準品として使用できます。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
753149-VAR:
753149-BULK:
753149-1MG-PW:
753149-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh B, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180, 118-128 (2018)
資料
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.