安全性情報
757918
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 5,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive, carboxylic acid, amine
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 5,000
形状
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
転移温度
Tm 53-58 °C
Ω末端
amine
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
アプリケーション
  • Bioconjugation
  • Drug Discovery
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757918-100MG:
757918-BULK:
757918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.