Merck
798568
Sigma-Aldrich
ギ酸アンモニウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
別名:
ギ酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2NH4
CAS番号:
分子量:
63.06
Beilstein:
3625095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
reagent grade
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
97%
形状
crystals
mp
119-121 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ギ酸アンモニウムは、ギ酸のアンモニウム塩です。第二アミンおよびアニリンに対しては、ギ酸アンモニウムは比較的効果的なN-ホルミル化剤です。
アプリケーション
ギ酸アンモニウムは、プロトン伝導性CMC-AFT(カルボキシメチルセルロース - ギ酸アンモニウム)生体高分子電解質系の開発に使用されます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
798568-BULK:
798568-VAR:
798568-1KG:
798568-100G:
798568-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.