Merck
156264
Sigma-Aldrich
ギ酸アンモニウム
reagent grade, 97%
別名:
ギ酸 アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2NH4
CAS番号:
分子量:
63.06
Beilstein:
3625095
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
39021903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
97%
形状
granular
moist crystals
pH
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
mp
119-121 °C (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸アンモニウムは、ギ酸のアンモニウム塩です。安価で有望な各種アミン(二級およびアニリン)のN-ホルミル化剤です。その無水物は、脂肪族および芳香族化合物由来の様々なアミノ誘導体を合成するための触媒として使用することができます。
ギ酸アンモニウムは、アンモニアの生成源として使用できます。また、アミンの還元的アルキル化にも使用できます。
アプリケーション
ギ酸アンモニウムは、以下の研究で使用できます。
  • アミノ酸およびアミンのN-ベンジル誘導体の脱保護により、遊離アミノ酸およびアミンが生成します。
  • α, β-不飽和ニトロアルケンの対応するオキシムへの変換。
  • ニトリルの調製。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
156264-1KG:
156264-100G:
156264-5G:
156264-BULK:
156264-25KG:
156264-VAR:
156264-500G:
156264-2.5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trost.MB
Comprehensive Organic Synthesis, 8 (1991)
Copper-Catalyzed Synthesis of Nitriles by Aerobic Oxidative Reaction of Alcohols and Ammonium Formate.
Yadav DKT and Bhanage BM.
European Journal of Organic Chemistry, 23, 5106-5110 (2013)
Appukkuttan P et al.
Microwave Methods in Organic Synthesis, 266 (2006)
Rapid debenzylation of N-benzylamino derivatives to amino-derivatives using ammonium formate as catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Spicer LD.
Tetrahedron Letters, 28(5), 515-516 (1987)
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Ehrenkaufer RE.
Tetrahedron Letters, 25(32), 3415-3418 (1984)