Merck
802166
Sigma-Aldrich
2-(ピリジン-2-イル)イソプロピルアミン
95% (GC)
別名:
PIP, PIP配向基, Shi補助基
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95% (GC)
詳細
Fp: 175°F
品質水準
アッセイ
95% (GC)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
屈折率
n/D 1.516
密度
0.9800 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI Key
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(ピリジン-2-イル)イソプロピルアミン(PIP-アミン)は、第三級アミンです。C-H結合の機能化に役立つ二座配向基がPIP-アミンから開発されました。
アプリケーション
Shi補助基は、銅媒介C-H活性化によるアレーンのヒドロキシル化の強力な配向基です。この有用な補助基は酸媒介加水分解により除去でき、グラムスケールで行われることが示されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
175.0 °F
引火点(℃)
79.44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
802166-500MG:
802166-VAR:
802166-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Li et al.
Organic letters, 16(15), 3904-3907 (2014-07-17)
A copper-mediated C-H hydroxylation of arenes and heteroarenes using our newly developed PIP directing group has been developed. This procedure is scalable and compatible with a wide range of functional groups and heteroarenes, providing an operationally simple protocol for the