Merck
802999
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
97% (HPLC)
別名:
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose, N-Acetyl-D-glucosylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2O5
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
powder
mp
60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NC1C(N)OC(CO)C(O)C1O
InChI
1S/C8H16N2O5/c1-3(12)10-5-7(14)6(13)4(2-11)15-8(5)9/h4-8,11,13-14H,2,9H2,1H3,(H,10,12)
InChI Key
MCGXOCXFFNKASF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This compound has been used as a building block in a variety of synthetic reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802999-VAR:
802999-BULK:
802999-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Convergent solid-phase synthesis of N-glycopeptides facilitated by pseudoprolines at consensus-sequence Ser/Thr residues.
Vera Ullmann et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(46), 11566-11570 (2012-09-05)
Ryan Joseph et al.
Organic letters, 15(4), 732-735 (2013-01-26)
Herein is described the chemoselective Cu(II)-HOBt promoted chemical ligation of glycosylamines and peptide thioacids to give N-glycosylated peptides. The method is distinguished from other chemical approaches to peptide N-glycosylation in that (1) it can be employed in the presence of