蒸気密度
4.14 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
6 %
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82119-VAR:
82119-25ML:
82119-BULK:
82119-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック