Merck
87642
Sigma-Aldrich
テトラキス(トリメチルシリル)シラン
≥97.0%
別名:
2,2-ビス(トリメチルシリル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサメチル-トリシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]4Si
CAS番号:
分子量:
320.84
Beilstein:
1860786
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
mp
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
InChI Key
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
メチルリチウムによるトリス(トリメチルシリル)シリルリチウム合成の出発物質;リチウムビス[(TMS)3シリル]銅酸塩の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87642-5G:
87642-BULK:
87642-1G:
87642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null