900813
1-エチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
≥99%, H2O <500 ppm
別名:
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imid, Methylethylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
組成
H2O, <500 ppm
不純物
≤500 ppm H2O
mp
89-91 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900813-VAR:
900813-25G:
900813-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.