Merck
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
別名:
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H66IrN3
CAS番号:
分子量:
1057.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
solid
red
SMILES記法
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901104-VAR:
901104-100MG:
901104-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)