アプリケーション
Copper (I) Bromide (CuBr) is a potential low cost, nontoxic hole transport layer material for organic solar cells. It is also a promising catalyst in combination with triethanolamine for atom transfer radical polymerization, especially in large scale applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
923052-100G:
923052-BULK:
923052-VAR:
923052-25G:4548173372266
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
CuBr/PMDETA combined with triethanolamine as an economic and highly active catalyst for atom transfer radical polymerization.
Zhang P, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 54(10), 735-741 (2017)
Copper Bromide as an Efficient Solution-Processable Hole Transport Layer for Organic Solar Cells: Effect of Solvents.
Bhargav R, et al.
ACS Omega, 4(3), 6028?6034-6028?6034 (2019)