Merck
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7O4P
CAS番号:
分子量:
126.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
liquid
官能基
phosphate
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
InChI Key
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
924555-100MG:
924555-BULK:
924555-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)