Merck
936413
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-OH
≥95%
別名:
(S)-2-((S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-methylbutanamido)-5-ureidopentanoicacid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine (ACI), L-Ornithine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-, L-Ornithine, N5-(aminocarbonyl)-N2-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl]- (ZCI)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H32N4O6
CAS番号:
分子量:
496.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
white to beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(OC(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
InChI=1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
InChI Key
ZJLNQOIFTYLCHC-VXKWHMMOSA-N
アプリケーション
This is a cathepsin cleavable linker used in bioconjugation, specifically in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
特徴および利点
Fmoc-Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936413-BULK:
936413-500MG:
936413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
EGFR Targeted Cetuximab-Valine-Citrulline (vc)-Doxorubicin Immunoconjugates- Loaded Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparticles for Colorectal Tumor Therapy
Ye Z, et al.
International journal of nanomedicine, 26, 2443-2459 (2021)
Cryptophycin-55/52 based antibody-drug conjugates: Synthesis, efficacy, and mode of action studies
Lai Q, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 199, 112364-112364 (2020)