Merck
B56358
Sigma-Aldrich
3′-ブロモアセトフェノン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1-アセチル-3-ブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
199.04
Beilstein:
507599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.576 (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
密度
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
JYAQYXOVOHJRCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B56358-100G:
B56358-BULK:
B56358-VAR:
B56358-25G:
B56358-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)