Merck
B8908
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
98%
別名:
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
CAS番号:
分子量:
227.26
Beilstein:
1912794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
153-155 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI Key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8908-100G:
B8908-25G:
B8908-BULK:
B8908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)