Merck
CDS012047
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methyl-1-butyl-1-formate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2S
CAS番号:
分子量:
148.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)(S)CCOC=O
InChI
1S/C6H12O2S/c1-6(2,9)3-4-8-5-7/h5,9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VTAPYUYITKYXJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
171.5 °F
引火点(℃)
77.5 °C
適用法令
Jan Code
CDS012047-100MG:
AMS012047-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)