solid
SMILES記法
CC(C)(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO2/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(7-8)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI Key
OKBOGYOXEDEGOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS020036-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Patrick J Conaghan et al.
Nature communications, 11(1), 1758-1758 (2020-04-11)
Carbene-metal-amides are soluble and thermally stable materials which have recently emerged as emitters in high-performance organic light-emitting diodes. Here we synthesise carbene-metal-amide photoemitters with CF3-substituted ligands to show sky-blue to deep-blue photoluminescence from charge-transfer excited states. We demonstrate that the