E49401
2-エチルトルエン
99%
別名:
1-Ethyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-ethylbenzene, 2-Methyl-1-ethylbenzene, 2-Methylethylbenzene, o-Ethylmethylbenzene, o-Ethyltoluene, o-Methylethylbenzene
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
824 °F
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E49401-VAR:
E49401-100G:
E49401-BULK:
E49401-25G:
E49401-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック