Merck
GF87420089
亜鉛
powder, 5 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 1 micron
別名:
ZN006021
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 874-200-89
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
5 (micron)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF87420089-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)