Merck
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO6
CAS番号:
分子量:
211.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
SMILES記法
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2703-10-1G:
SIK2703-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)