Merck
SIK7911-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(phosphonic acid)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O6P2
CAS番号:
分子量:
314.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
SMILES記法
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C12H12O6P2/c13-19(14,15)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(16,17)18/h1-8H,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI Key
QWSZMKCGMDROKE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7911-10-1G:
SIK7911-10-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)