Merck
W209619
Sigma-Aldrich
Anise star oil
natural, FG
別名:
トウシキミ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2096
EC Number:
欧州評議会番号:
238n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
anise
グレード:
FG
natural
由来生物:
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
品質水準
グレード
FG
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
光学活性
[α]20/D −1°, neat
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W209619-10KG:
W209619-VAR:
W209619-BULK:
W209619-25KG:
W209619-SAMPLE:
W209619-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)