由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; honey; floral; sweet
SMILES記法
CC(C)COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)9-14-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
RJASFPFZACBKBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221007-1KG-K:
W221007-SAMPLE-K:
W221007-SAMPLE:
W221007-10KG-K:
W221007-25KG:
W221007-VAR-K:
W221007-25KG-K:
W221007-1KG:
W221007-BULK-K:
W221007-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック