About This Item
Halal
Kosher
natural
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
12 mmHg ( 73 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−50.2 (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
SMILES記法
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W254711-100G:
W254711-25G:
W254711-SAMPLE:
W254711-100G-K:4548173970318
W254711-BULK-K:
W254711-SAMPLE-K:
W254711-1KG-K:4548173970325
W254711-VAR-K:
W254711-1KG:
W254711-25G-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)