Merck
W256706
Sigma-Aldrich
ヘキシルアルコール
FCC, FG
別名:
1-ヘキサノール, Alcohol C-6, C6 alcohol, ヘキシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
102.17
FEMA番号:
2567
Beilstein:
969167
EC Number:
欧州評議会番号:
53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.005
NACRES:
NA.21
官能:
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25.6 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
alcohol; green; herbaceous; woody; ethereal; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Bacillus velezensis SN-14 線溶酵素の精製、特性解析、および化学修飾:この研究では、Bacillus velezensis 由来の線溶酵素の生化学について掘り下げ、ヘキシルアルコールがその精製プロセスでどのように使用されるかを詳細に説明しています。この酵素は、血流の改善や血栓関連疾患の予防に医薬品としての応用が期待されています(Lu et al., 2021)。
  • ラウリン酸ヘキシルを調製するためのメソ細胞フォーム上での超臨界 CO2 媒介リパーゼ固定化による活性向上:この研究では、超臨界 CO2 によって促進される酵素反応におけるヘキシルアルコールの使用が実証されています。特に、工業合成のための酵素固定化におけるバイオテクノロジー用途でのヘキシルアルコールの潜在的可能性が強調されています(Yadav & Varghese, 2020)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W256706-800G-K:
W256706-VAR-K:
W256706-2KG:
W256706-2KG-K:
W256706-25KG:
W256706-20KG:
W256706-2.5KG:
W256706-20KG-K:4548173970677
W256706-170KG:
W256706-158KG-K:
W256706-BULK-K:
W256706-SAMPLE-K:
W256706-5KG-K:4548173970684
W256706-800G:
W256706-170KG-K:
W256706-1DRUM-K:
W256706-5KG:
W256706-SAMPLE:
W256706-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin T Mohr et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(12), 4172-4176 (2005-06-10)
The polyhydroxyalkanes 1,6,11,16-hexadecanetetraol (1) and 2,7,12,17-octadecanetetraol (2) were synthesized utilizing the thiophene ring as a scaffold to affix the hydroxyalkyl chains by lithiation of the acidic alpha-hydrogens and subsequent desulfurization. Both compounds exhibited significant anesthetic potency, individually and in additivity
Yasumasa Dekishima et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(30), 11399-11401 (2011-06-29)
An Escherichia coli strain was engineered to synthesize 1-hexanol from glucose by extending the coenzyme A (CoA)-dependent 1-butanol synthesis reaction sequence catalyzed by exogenous enzymes. The C4-acyl-CoA intermediates were first synthesized via acetyl-CoA acetyltransferase (AtoB), 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase (Hbd), crotonase (Crt)
Mir Ali Farajzadeh et al.
Analytica chimica acta, 713, 70-78 (2011-12-28)
In the present work a new, simple, rapid and environmentally friendly dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method has been developed for extraction/preconcentration of some triazole pesticides in aqueous samples and in grape juice. The extract was analyzed with gas chromatography-flame ionization
Zhisong Lu et al.
Nanotechnology, 22(15), 155604-155604 (2011-03-11)
With advances of quantum dots (QDs) in bioimaging applications, various materials have been used to coat QDs to reduce their nanotoxicity; however, the coating could introduce new toxic sources and quench the fluorescence in bioimaging applications. In this work, ZrO₂
Carolina Aubery et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(6), 1779-1789 (2013-01-12)
Phase behavior, dynamics, and structure of W/O microemulsions of the system aqueous solution/Synperonic 13_6.5/1-hexanol/isooctane were studied, with the goal of determining their effect on Mn-Zn ferrite nanoparticle formation, kinetics and characteristics. Microemulsion structure and dynamics were studied systematically by conductivity