Merck
W279609
Sigma-Aldrich
γ-Octalactone
≥97%, FCC, FG
別名:
γ-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
2796
EC Number:
欧州評議会番号:
2274
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.022
NACRES:
NA.21
官能:
coconut; creamy; peach; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; creamy; peach; sweet
SMILES記法
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
γ-Octalactone is one of the flavor constituents of peaches, oranges and sweet fortified wines.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W279609-1KG-K:4548173972985
W279609-5KG:
W279609-5KG-K:4548173972992
W279609-SAMPLE-K:
W279609-VAR-K:
W279609-100G-K:4548173972978
W279609-SAMPLE:
W279609-BULK-K:
W279609-1KG:
W279609-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Volatile components of peach.
Jennings WG & Sevenants MR.
Journal of Food Science, 29(6), 796-801 (1964)
Identification of aroma active compounds in orange essence oil using gas chromatography?olfactometry and gas chromatography?mass spectrometry.
Hognadottir A & Rouseff RL.
Journal of Chromatography A, 998(1), 201-211 (2003)
I Cutzach et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(7), 2837-2846 (1999-12-20)
Sweet fortified wines, traditionally aged under strong oxidation conditions, have a characteristic aroma. An experimental laboratory study investigated the aging of red and white sweet fortified wines under various conditions. The formation of various molecules, previously identified as characteristic of