Merck
W286400
Sigma-Aldrich
Phenethyl formate
≥96%, FG
別名:
Benzyl carbinyl formate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
150.17
FEMA番号:
2864
欧州評議会番号:
350
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.083
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.5075 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; herbaceous; rose
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2
InChI Key
IKDIJXDZEYHZSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F
引火点(℃)
91 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W286400-10KG-K:4548173973630
W286400-1KG:
W286400-BULK-K:
W286400-5KG:
W286400-5KG-K:
W286400-1KG-K:4548173973647
W286400-SAMPLE-K:
W286400-VAR-K:
W286400-10KG:
W286400-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1