グレード
natural (US)
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; smoky
詳細
免責事項
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W296708-1KG:
W296708-5KG-K:
W296708-5KG:
W296708-10KG:
W296708-VAR:
W296708-BULK:
W296708-SAMPLE:
W296708-10KG-K:
W296708-SAMPLE-K:
W296708-1KG-K:
W296708-VAR-K:
W296708-BULK-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)